Principaux documents
8.14179
Sigma-Aldrich
Disulfur dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Disulfur dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352307
Numéro de classement CE :
233-036-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
14.7 hPa ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
4.2-32.5 % (v/v)
Pf
-76 °C
Température de transition
flash point >130 °C
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(SCl)Cl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
Clé InChI
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Cl): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable