Principaux documents
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
212-263-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Indice de réfraction
n25/589 1.5136
Pf
24-27 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
Clé InChI
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C