Principaux documents
8.01964
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Beilstein:
1731276
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-529-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.06 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
741 °F
Puissance
18610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pb
203-204 °C (lit.)
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 115 °C
Solubilité
>500 g/L (miscible)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose: Studies DES based on ChCl and 1,3-butanediol, offering insights into process optimizations for clear solution preparation (Sonyeam et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup