Principaux documents
8.01795
Sigma-Aldrich
N-Benzylurea
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Benzylurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
208-689-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Puissance
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
143-146 °C
Solubilité
17 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(Cc1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
Clé InChI
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable