Principaux documents
8.01595
Sigma-Aldrich
α,α′-Azoisobutyronitrile
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C