Principaux documents
8.00645
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Nitrobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
3-(NO2)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-508-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
Pf
139-142 °C
Température de transition
flash point 190 °C
Solubilité
3 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup