Principaux documents
71230-M
Millipore
Lysonase Bioprocessing Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2