Principaux documents
69772-M
Sigma-Aldrich
pET-24(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-24(+) is a transcription vector that lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on the pET translation vectors.
Synonyme(s) :
cloning vector, expression vector, vector
About This Item
Code UNSPSC :
41106610
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable