Principaux documents
681625
Sigma-Aldrich
W-5, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 230 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 240 µM).
Synonyme(s) :
W-5, Hydrochloride, N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide, HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22N2O2S · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.42 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (NMR)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
DMSO: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
Clé InChI
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 240 µM) and myosin light chain kinase (IC50 = 230 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 230 &microM and 240 µM against myosin light chain kinase and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase, respectively.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable