654164
Tubulin Polymerization Inhibitor II
The Tubulin Polymerization Inhibitor II, also referenced under CAS 1151995-69-5, acts as an effective anti-microtubule agent. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Tubulin Polymerization Inhibitor II, (E)-1,3-Dihydro-6-methoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)-1H-indol-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1c2c(ccc(c2)OC)C(=Cc3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)C1=O
InChI
1S/C19H19NO5/c1-22-12-5-6-13-14(19(21)20-15(13)10-12)7-11-8-16(23-2)18(25-4)17(9-11)24-3/h5-10H,1-4H3,(H,20,21)
Clé InChI
YLUHXAHNPQALMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Purified porcine brain tubulin
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Li, P.K., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5382.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable