Principaux documents
60240-M
Sigma-Aldrich
Standard/Sample Diluent
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3