575547
Tankyrase1/2 Inhibitor IV, JW55
The Tankyrase1/2 Inhibitor IV, JW55 controls the biological activity of Tankyrase1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
Tankyrase1/2 Inhibitor IV, JW55, TNKS1/2 Inhibitor IV, Wnt Pathway Inhibitor XVII, N-(4-((4-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylcarbamoyl)phenyl)furan-2-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC1(CCOCC1)C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(NC(C4=CC=CO4)=O)C=C3
InChI
1S/C25H26N2O5/c1-30-21-10-6-19(7-11-21)25(12-15-31-16-13-25)17-26-23(28)18-4-8-20(9-5-18)27-24(29)22-3-2-14-32-22/h2-11,14H,12-13,15-17H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
Clé InChI
ZJZWZIXSGNFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
tankyrase 1 and 2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3