550601
Pyruvate Kinase Activator
The Pyruvate Kinase Activator controls the biological activity of Pyruvate Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
Pyruvate Kinase Activator, PKM2 Activator I, N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-fluoro-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-sulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC2=C(CCC(N2)=O)C=C1S(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C15H11ClF2N2O3S/c16-10-6-9(2-3-11(10)17)20-24(22,23)14-5-8-1-4-15(21)19-13(8)7-12(14)18/h2-3,5-7,20H,1,4H2,(H,19,21)
Clé InChI
VLIHQHQPGAWJCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable