5501
CellPrime® rLysozyme recombinant human lysozyme
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
off-white
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Essai
≥75% (Protein Content (A280 0.1%=2.46))
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
powder (
)
Activité spécifique
>100,000 units/mg protein
Durée de conservation
24 mo. (at 2–8 °C. More studies are underway.)
Produit purifié par
using Protein A
Perte
<10% loss on drying (w/w)
Solubilité
soluble (Clear solution at 10 mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4 or H<sub>2</sub>O)
Description générale
Forme physique
Stockage et stabilité