5.33514
GADD45b/MKK7 Inhibitor, DTP3
Synonyme(s) :
GADD45b/MKK7 Inhibitor, DTP3, (R)-2-((R)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-N-((R)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-5-guanidinopentanamide trifluoroacetate, GADD45b-MKK blocker
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
65 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)O)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)N
Clé InChI
AOUZPXZGMZUQQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Actions biochimiques/physiologiques
GADD45b/MKK7
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable