5.30985
MICAL-2 Inhibitor II, CCG-203971
Synonyme(s) :
MICAL-2 Inhibitor II, CCG-203971, N-(4-Chlorophenyl)-1-(3-(furan-2-yl)benzoyl)piperidine-3-carboxamide, CCG 203971, MLK1 Nuclear Translocation Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C2CN(CCC2)C(=O)c3cc(ccc3)c4[o]ccc4
InChI
1S/C23H21ClN2O3/c24-19-8-10-20(11-9-19)25-22(27)18-6-2-12-26(15-18)23(28)17-5-1-4-16(14-17)21-7-3-13-29-21/h1,3-5,7-11,13-14,18H,2,6,12,15H2,(H,25,27)
Clé InChI
HERLZBNILRVHQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
MICAL-2
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Johnson, L.A., et al. 2014. Inflamm. Bowel Dis.20, 154.
Bell, J.L., et al. 2013. Bioorg. Med. Chem. Lett.23, 3826.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable