Principaux documents
526511
Sigma-Aldrich
Phytohemagglutinin-M, Phaseolus vulgaris
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.28
Description
Merck USA index - 14, 5429
Niveau de qualité
Conditionnement
Glass bottle
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable