524733
Phosphodiesterase 4D3, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyme(s) :
PDE4D3, cAMP-specific phosphodiesterase 4D isoform 3
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.25 U/μL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Xu, R.X., et al. 2000. Science288, 1822.
Nemoz, G., et al. 1996. FEBS Lett.384, 97.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable