513040-M
PD 174265
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 450 pM).
Synonyme(s) :
PD 174265, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-propionylamidoquinazoline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)CC
InChI
1S/C17H15BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h3-10H,2H2,1H3,(H,21,23)(H,19,20,22)
Clé InChI
WUPUZEMRHDROEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR tyrosine kinase activity
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
495.3 °F
Point d'éclair (°C)
257.4 °C