Principaux documents
5.08316
Sigma-Aldrich
CTAP
Synonyme(s) :
CTAP, µ opioid receptor antagonist, CTAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C51H69N13O11S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1104.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3.5 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N)[C@H](O)C)CCCN=C(N)N)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
Clé InChI
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
Description générale
A highly potent octapeptide that acts as a selective and brain penetrating bioavailable µ opioid receptor antagonist (IC50 = 3.5 nM). Used in studies of reward systems and additions.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
u Opioid receptpr
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-Pen-Thr-NH2 (2-7 disulfide bond)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Perry, C., et al., 2013. Behav. Neurosci.127, 535.
Burkett, J. et al. 2011. Neuropsychopharm.36, 2200.
Steinmiller, L., et al., 2008. Psychopharmacol. (Berl).195, 497.
Sterious, S., et al., 2003. J. Pharmacol. Exp. Ther.304, 301.
Abbruscato, T., et al. 1997. J. Pharmacol.280, 402.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable