5.00519
SKP2 E3 Ligase Inhibitor I, C1
Synonyme(s) :
SKP2 E3 Ligase Inhibitor I, C1, p21/Cip1/Waf1 Activator I; p27/Kip1 Activator I, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor I; SCF SKP2 Inhibitor I, CRL1 SKP2 Inhibitor I, ( Z)-2-(4-Bromo-2-((4-oxo-3-(pyridin-3-ylmethyl)-2-thioxothiazolidin-5-ylidene)met
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange-brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1\C(=C/c3c(ccc(c3)Br)OCC(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2cnccc2
InChI
1S/C18H13BrN2O4S2/c19-13-3-4-14(25-10-16(22)23)12(6-13)7-15-17(24)21(18(26)27-15)9-11-2-1-5-20-8-11/h1-8H,9-10H2,(H,22,23)/b15-7-
Clé InChI
IYCJJVVXEHZJHE-CHHVJCJISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
disrupts p27-Skp2 interaction
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wu, L., et al. 2012. Chem. Biol.19, 1515.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable