494461-M
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent to isolate membrane proteins from E. coli without inactivation
Synonyme(s) :
n-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, ULTROL® Grade, OSGP
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
CMC
9 mM
Solubilité
water: 25%
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
S(C1OC(C(C(C1O)O)O)CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3
Clé InChI
CGVLVOOFCGWBCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable