Principaux documents
4.85085
Supelco
Formic Acid Solution
0.1% (v/v) Formic Acid Mobile Phase in Water
Synonyme(s) :
FA
About This Item
Code UNSPSC :
50202301
Nom du produit
Water/Formic Acid 0.1% Mobile Phase,
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
12 mo. (from manufacture date)
Contient
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
dilution
(for analytical testing)
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
~0.9985 g/cm3 at 20 °C
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: ≤1.0
λ: 230 nm Amax: ≤0.5
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Application
4.85085.4000 is packaged in poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Expiration date12 months for date of maufactureAssay (HCOOH)0.095-0.105% v/vDensity at 20°Capproximately 0.9985g/cm³FormClear liquidGradient at 254 nm0.005AU maxGradient at 280 nm0.003AU maxUV Absorbance at 220 nm1.0AU maxUV Absorbance at 230 nm0.5AU maxUV Absorbance at 240 nm0.10AU maxUV Absorbance at 250 nm0.02AU maxUV Absorbance at 280 nm0.01AU max
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable