475986
mTOR Kinase Inhibitor II, WYE-354
The mTOR Kinase Inhibitor II, WYE-354, also referenced under CAS 1062169-56-5, controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
mTOR Kinase Inhibitor II, WYE-354, Methyl-4-(6-{4-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl}-4-morpholin-4-yl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate, mTOR Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N5(CCOCC5)c1nc(nc3c1C=[N]#[N]3C4CCN(CC4)C(=O)OC)c2ccc(cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C24H29N7O5/c1-34-23(32)26-17-5-3-16(4-6-17)20-27-21(29-11-13-36-14-12-29)19-15-25-31(22(19)28-20)18-7-9-30(10-8-18)24(33)35-2/h3-6,15,18H,7-14H2,1-2H3,(H,26,32)
Clé InChI
IMXHGCRIEAKIBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zask, A., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 5013.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable