475958
c-Raf Inhibitor
The c-Raf Inhibitor controls the biological activity of c-Raf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
c-Raf Inhibitor, 1-(3-(1,4-dihydroimidazo[4,5-c]pyrazol-5-yl)-4-methylphenyl)-3-(3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea, c-Raf Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable