419820
BMS-509744
≥97% (HPLC), powder, ITK inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
ITK Inhibitor, BMS-509744
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
ITK Inhibitor, BMS-509744,
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c(ncc1Sc3c(cc(c(c3)C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)C)OC)C)NC(=O)c2ccc(cc2)CNC(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C32H41N5O4S2/c1-20-16-26(41-7)25(30(40)37-14-12-36(13-15-37)22(3)38)17-27(20)42-28-19-34-31(43-28)35-29(39)24-10-8-23(9-11-24)18-33-21(2)32(4,5)6/h8-11,16-17,19,21,33H,12-15,18H2,1-7H3,(H,34,35,39)
Clé InChI
ZHXNIYGJAOPMSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ITK
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Das, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 3706.
Lin, T.A., et al. 2004. Biochemistry43, 11056.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable