411483
Mouse Anti-Human IgG₃, Hinge Specific (HP6047) Biotin Conjugate
liquid, clone HP6047, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP6047, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: ≤0.1%
Human IgG2: ≤1%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: ≤0.1%
Human IgA: ≤0.1%
Human IgE: ≤0.1%
Human IgM: ≤0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: <0.001%
Human IgG2: <0.001%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: <0.001%
Human IgA: <0.001%
Human IgE: <0.001%
Human IgM: <0.001%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Hamilton, R.G. 1987. Clin. Chem.33, 1707.
Jefferis, R., et al. 1986. Immunol. Letters10, 223.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable