Principaux documents
400083
Sigma-Aldrich
HIF-1 Inhibitor
Synonyme(s) :
HIF-1 Inhibitor
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
N(c5c(ccc(c5)C(=O)OC)O)C(=O)COc1ccc(cc1)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C26H29NO5/c1-31-25(30)19-2-7-23(28)22(11-19)27-24(29)15-32-21-5-3-20(4-6-21)26-12-16-8-17(13-26)10-18(9-16)14-26/h2-7,11,16-18,28H,8-10,12-15H2,1H3,(H,27,29)
Clé InChI
BJRPPNOJYFZSLY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable