376816
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable
A cell-permeable peptide analog of Hexokinase II VDAC binding domain peptide.
Synonyme(s) :
Hexokinase II VDAC Binding Domain Peptide, Cell-Permeable, HXK2VBD-cpm, H- RQIKIWFQNRRMKWKK-MIASHLLAYFFTELN-NH₂
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Detach and translocate HXK2 from mitochondria to the cytosol
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Holinger, E.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 13298.
Sui, D., and Wilson, J.E. 1997. Arch. Biochem. Biophys.345, 111.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable