Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

36-011-I

Sigma-Aldrich

Anti-nitro-α/α-Synuclein Antibody, clone nSyn12

clone nSyn12

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
12352203

Clone

nSyn12, monoclonal

Niveau de qualité

Isotype

IgG1κ

Spécificité

Clone nSyn12 is a mouse monoclonal antibody that detects nitrated human a and β-synuclein.

Immunogène

Full-length human recombinant Synuclein nitrated in vitro.

Reconstitution

0.5 mg/mL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.

Stockage et stabilité

Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.

Clause de non-responsabilité

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Code de la classe de stockage

12 - Non Combustible Liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique