Principaux documents
341283
Sigma-Aldrich
Factor P, Human
Factor P, Human, is a native glycoprotein found in di-, tri-, and tetrameric form (92, 138 & 184 kDa). Accelerates complement activation by binding to and stabilizing the C3 and C5 convertases.
Synonyme(s) :
Properdin
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
IgG, IgA, IgM, Factor I, Factor B, Factor H, C3, C4, or albumin, trace (Ouchterlony)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native factor P from human serum. Glycoprotein found in circulating blood plasma in dimeric, trimeric, and tetrameric forms with M.W. of ~92 kDa, ~138 kDa, and ~184 kDa, respectively. Present in normal human serum at about 20 µg/ml. Regulatory protein of the alternative pathway of complement activation. Accelerates complement activation by binding to and stabilizing the alternative pathway C3 and C5 convertase enzymes.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Notes préparatoires
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Pangburn, M.K., et al. 1988. Methods Enzymol. 162, 639.
Smith, C.A., et al. 1984. J. Biol. Chem. 259, 4582.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable