Principaux documents
33-04A
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
Everything you need to perform the PI3 Kinase 3-step HTRF assays (1920 wells).
Synonyme(s) :
Kinase Activity Assay
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
HTRF®
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
fluorometric (HTRF)
Informations sur le gène
human ... PIK3CA(5290)
Application
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
Actions biochimiques/physiologiques
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Conditionnement
Kit capacity: 1920 wells
Composants
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
Stockage et stabilité
12 months at -70°C
Informations légales
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany