Principaux documents
3300-OP
Sigma-Aldrich
Coomassie Brilliant Blue G-250
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NA.28
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable