Principaux documents
329871
Sigma-Aldrich
Erythropoietin, Human
recombinant, expressed in CHO cells, suitable for cell culture
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Erythropoietin, Human, Recombinant, CHO Cells,
Description
Merck USA index - 14, 3688
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable