324896
eIF-2α Inhibitor II, Sal003
The eIF-2α Inhibitor II, Sal003, also referenced under CAS 301359-91-1, controls the biological activity of eIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
eIF-2α Inhibitor II, Sal003, 3-Phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-((((4-chlorophenyl)amino)carbonothioyl)amino)ethyl)acrylamide, Sal003
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Baltzis, D., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 31675.
Kazemi, S., et al. 2007. Mol. Biol. Cell18, 3635.
Costa-Mattioli, M., et al. 2007. Cell129, 195.
Robert, F., et al. 2006. Mol. Biol. Cell17, 4632.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable