324875
Eicosapentaenoic Acid - CAS 10417-94-4 - Calbiochem
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 3531
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup