Principaux documents
324483
Sigma-Aldrich
Ebselen
Synonyme(s) :
Ebselen, 2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9NOSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N