Principaux documents
2871-80125
Millipore
Flacon NovaSeptum®
125mL With Millex Air Vent
Synonyme(s) :
Cell Culture sampling, bottle, 125 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 125 mL
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Le prélèvement d'échantillons isolés de votre produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, et peut également nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec le flacon NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans tronçon mort.
La large gamme de raccords standard et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour la numération bactérienne, les prélèvements dans les bioréacteurs, et les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Numération bactérienne et prélèvements dans les bioréacteurs
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons gamma à minimum 25 kGy conformément à la norme ISO 11137.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany