217620
Anti-CD64 Mouse mAb (10.1)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 10.1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Contient
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HPB-MLT
4937 cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable