Principaux documents
210150
Sigma-Aldrich
Cantharidic Acid
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 50 nM).
Synonyme(s) :
Cantharidic Acid, 5ʹ-3ʹ2,3-Dicarboxy-2,3-dimethyl-1,4-epoxycyclohexane, exo-1,6-Dicarboxy- endo-1,6-dimethyl-7-oxabicylco[2,2,1]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
>95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
warm ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]2[C@@]([C@@]([C@H]1CC2)(C)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/C10H14O5/c1-9(7(11)12)5-3-4-6(15-5)10(9,2)8(13)14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+,9-,10+
Clé InChI
NMTNUQBORQILRK-YUMGAWCOSA-N
Description générale
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Inhibits protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
PP2A
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50 nM against protein phosphatase 2A
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliqot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Zhang, Z., et al. 1996. Biochemistry35, 1606.
Li, Y.-M., and Casida, J.E. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11867.
Graziano, M.J., et al. 1988. Mol. Pharmacol.33, 706.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3