Principaux documents
203989
Sigma-Aldrich
S-Butyrylthiocholine Iodide
S-Butyrylthiocholine Iodide, CAS 1866-16-6, is a chromogenic substrate for cholinesterases. Its cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
Synonyme(s) :
S-Butyrylthiocholine Iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H20INOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥99% (silver nitrate titration)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Absorption
≤0.20 at 405 nm (Free mercaptan, 1 cm)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[I-].S(CC[N+](C)(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Chromogenic substrate for cholinesterases. Cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Autres remarques
Johnson, G., and Moore, S.W. 2000. Mol. Immunol.37, 707.
Hay, D.L., et al. 1983. Clin. Chem.29, 1065
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable