Principaux documents
20-283
Sigma-Aldrich
PROTEASE INHIB COCTAIL II 110UL
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C