Principaux documents
20-218
Millipore
Colonnes d'ultrafiltration à centrifuger, seuil de coupure 0,45 µm
Spin-Columns, each consisting of a 750μl capacity filter insert
Synonyme(s) :
Centrifuge filter tube
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
ambient
Qualité
À utiliser pour clarifier des lysats cellulaires avant immunoprécipitation, assurant un résultat plus propre et plus reproductible. Les colonnes d'ultrafiltration à centrifuger sont particulièrement utiles dans les situations où des lysats anciens ou congelés sont utilisés, ou lorsque les débris cellulaires n'ont pas été correctement éliminés pendant la lyse cellulaire.
Stockage et stabilité
5 ans à température ambiante.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany