Principaux documents
1.94607
Supelco
1,2-Dichloroéthane
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Beilstein:
605264
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
dilution
(for routine analytical applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup