Principaux documents
1.94526
Supelco
Triéthanolamine
EMPLURA®
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Beilstein:
1699263
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Densité de vapeur
5.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Température d'inflammation spontanée
600 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Plage de pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pb
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17.9-21 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.94526.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup