Principaux documents
1.94517
Supelco
Diethanolamine
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Diethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
NH(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup