Principaux documents
1.94516
Supelco
Méthanol
for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191601
Nom du produit
Méthanol, for preparative purposes, EMPLURA®, for extraction
Qualité
for extraction
for synthesis
synthesis grade
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Description
for analytical purposes
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.94516.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94516.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup