Principaux documents
1.94512
Supelco
Acétate d'éthyle
for preparative purposes, EMPLURA®, for extraction
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Qualité
for extraction
for synthesis
synthesis grade
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Description
for analytical purposes
for cleaning
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup