Principaux documents
1.93803
Supelco
Oxyde de titane(IV)
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Titanium(IV) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11181502
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable