1.93692
Zinc acetate dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable